Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Deckel, niedere Form, ungeschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Max. Druck von 1,5 bar
Max. Druck von 2,5 bar
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
DURAN™ Rohlinge für Planflanschdeckel können unter Verwendung von weiteren DURAN™-Bauteilen (Gewinderohre, Normschliffe, Gewindehülsen, etc.) zu kundenspezifischen Artikeln weiterverarbeitet werden. DURAN™-Planflanschdeckel sind aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke druck- und vakuumfest.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
- Niedere Form, ungeschliffen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Max. Druck von 2,5 bar |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die kundenspezifische Weiterverarbeitung |
| Anzahl pro Packung | 6/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |