Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Deckel, niedere Form, ungeschliffen
Artikelnummer. p-7189107 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Max. Druck von 1,5 bar
Max. Druck von 2,5 bar
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10621682 Max. Druck von 2,5 bar 6 Stück
15211649 Max. Druck von 1,5 bar 4 Stück
2 options
Artikelnummer. 10621682
Marke: DWK Life Sciences 210373408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur kundenspezifischen Weiterverarbeitung.
DURAN™ Rohlinge für Planflanschdeckel können unter Verwendung von weiteren DURAN™-Bauteilen (Gewinderohre, Normschliffe, Gewindehülsen, etc.) zu kundenspezifischen Artikeln weiterverarbeitet werden. DURAN™-Planflanschdeckel sind aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke druck- und vakuumfest.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Niedere Form, ungeschliffen
  • Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Max. Druck von 2,5 bar
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die kundenspezifische Weiterverarbeitung
Anzahl pro Packung 6/Packung