Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Zylinder mit Rundboden, für Mantelgefäße, Rand abgesprengt, Ohne Bedruckung
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
53.70 € - 193.00 €
Spezifikation
Beschreibung ja
Material Boro 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
Enthält 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10503622
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210274771
105 mm
53.70 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10315491
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210275373
130 mm
56.40 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10559181
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210275579
160 mm
107.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10040031
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210275879
185 mm
129.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10599181
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210276275
215 mm
151.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10385581
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
210276678
250 mm
193.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Zylinder mit Rundboden überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Für Mantelgefäße Rand abgesprengt
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
ja
Boro 3.3
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
1/Packung