Learn More
Karl Hecht™ Duran™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12mm
16mm
19mm
Eingefasst:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit Rand
- Dickwandig
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Runde Unterseite, kräftige Wand |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Verpackung | 1/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 12mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |