Learn More
Karl Hecht™ Duran™ Teströhrchen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Mit Rand
- Dickwandig
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Runde Unterseite, kräftige Wand |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Verpackung | 100Pack |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |