Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Borosilikat-Destillieraufsatz
Artikelnummer. 10699231
Click to view available options
Konusgröße:
Konus 29/32
Artikelnummer. 10699231
Marke: Karl Hecht™ 41029010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein hervorragendes Zubehör für Destillationsanwendungen im Labor.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Mit zwei Konen und einem Sockel
  • Größe der Buchsenverbindung 14/23, Größe der Kegelverbindung 29/32
Spezifikation
Artikelbeschreibung Still Kopf
Typ Still Kopf
Konusgröße Konus 29/32
Verbindungsgröße Buchse 14/23