Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Borosilikat-Destillieraufsatz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konusgröße:
Konus 29/32
Description
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Mit zwei Konen und einem Sockel
- Größe der Buchsenverbindung 14/23, Größe der Kegelverbindung 29/32
Spécification
Spécification
| Artikelbeschreibung | Still Kopf |
| Typ | Still Kopf |
| Konusgröße | Konus 29/32 |
| Verbindungsgröße | Buchse 14/23 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu