Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelkühler, (Allihnkühler), mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen
Artikelnummer. 10498382 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Packungsgröße
10498382 NS 24/29 250 mm 1 Stück
10243411 NS 29/32 400 mm 1 Stück
10243651 NS 29/32 400 mm 1 Stück
10345011 NS 24/29 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10498382 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242527104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 €
    98.91 € / 1 Stück
    Sparen 27.09 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Kugelkühler eignet sich für die Kondensation von Dämpfen aus Reaktionsgemischen und wird in der Regel als Rückflusskühler verwendet.
Der Kugelkühler ähnelt dem Liebigkühler. Das innere Steigrohr ist in gleichen Abständen verengt, wodurch die typische Kugelform entsteht, die dem Kühler seinen Namen gibt. Aufgrund dieser Form ist die Kühlfläche größer als die des Liebigkühlers und erzeugt größere Dampfturbulenzen.
  • Der Kugelkühler hat eine größere Kühlfläche als der Liebigkühler und damit eine höhere Kühlleistung
  • Zwei herausnehmbare Kunststoffoliven zum Ein- und Auslassen des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Standard-Schliffverbindung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückkopplung des (Lösungsmittel-)Dampfes an das Reaktionsgemisch; Destillation; Produkt- und Rückflusskondensator; Condestandard-Schliffverbindungen mit einer Länge von 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Länge (metrisch) 250 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, Silikon
Typ Nicht-DIN-Größe