Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bürette, Klasse A, mit Schellbach Streifen- und Glasschlüssel
Artikelnummer. 30215946 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30215946 100 mL 2 Stück
15261929 25 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30215946 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 243293906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 €
    273.18 € / 2 Stück
    Sparen 52.82 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die zur Titration notwendige, vorher jedoch noch unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach vollzogener Reaktion sehr genau abgelesen werden.
Das Original DURAN™ Die Büretten bestehen aus hochchemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3. Durch ihre präzise Graduierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die für die Titration erforderliche, aber bisher unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach Abschluss der Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Anpassung erfolgt zum Ablaufen (Ex) bei einer Referenztemperatur °von +20 °C. Dies bedeutet, dass die Mengen genau nach der Graduierung aufgenommen werden können, da die Haftung der Flüssigkeit auf dem Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für das Volumen entsprechen den Fehlergrenzen von ISO und DIN. DURAN™ Büretten sind mit Glas- oder PTFE-Schlüsseln erhältlich. Im Gegensatz zu Glasschlüsseln müssen PTFE-Schlüssel nicht geschmiert werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht.
  • Die Kalibrierung basiert auf dem Ausgießvolumen (Ex) bei einer Referenztemperatur von +20 °C.
  • Mit kreisförmiger Ringeinteilung.
  • Die für die Titration benötigte Flüssigkeitsmenge, die im Voraus unbekannt ist, kann nach Abschluss der Reaktion präzise abgelesen werden.
  • Mit Schellbach Streifen
  • Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse AS
  • Wartezeit: 30 Sekunden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Titration, volumetrische Messung, Messanalyse
Enthält 2/Packung
Toleranz ±0,1 mL