Learn More
Si Analytics™ DURAN™ Büretenzylinder
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bürettenzylinder
- Zur Verwendung mit austauschbaren Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Enthält | Austauschbare Einheiten |
| Typ | Bürette |