Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Büretten mit weißen Graduierungen
Artikelnummer. 13197979
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Material des Sperrhahns:
Glas
PTFE
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material des Sperrhahns Packungsgröße
13197979 10 ml Glas 2 Stück
13127989 10 ml PTFE 2 Stück
13107989 25 ml Glas 2 Stück
13117989 50 ml Glas 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13197979 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 €
    242.00 € / 2 Stück
    Sparen 33.00 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Hauptringgraduierung
  • Mit weißer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Gerader Absperrhahn
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,02 ml
Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
Umfang Weiß
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,02 mL
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385