Learn More
SCAT DURAN™ Klare runde Laborflasche mit weitem Hals
Click to view available options
Thread: GLS80, Volume: 1000 mL, Color: clear
Laborflaschen aus Borosilikatglas für Labore mit höchsten Qualitätsansprüchen an Beständigkeit, Wärmeverhalten und Langlebigkeit.
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Hervorragendes thermisches Verhalten für den Einsatz bis 140°C
  • Lange Lebensdauer dank hoher Verarbeitung
  • Vollständig autoklavierbar bei bei 121 oder 134°C
  • In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
  • Optional mit ground neck oder with wide neck opening
  • Varianten with protective coating verfügbar
  • Inkl. blauen PP Schraubverschluss
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Clear
Beschreibung DURAN Laboratory bottle
Material Duran Glass
Gewindegröße (metrisch) GLS80
Halsausführung Wide neck opening
Autoklavierbar Autoclavable
Form Round