Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Skala | Nein |
| Enthält | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
| Sperrhahn | NS, 4,0 mm-Bohrung |
| Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
| Anzahl Stopfen | 29 |