Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter
Artikelnummer. 10499801
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Sperrhahn:
NS, 2,5mm-Bohrung
NS, 4,0 mm-Bohrung
NS, 6,0mm-Bohrung
Enthält:
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn Enthält unitSize
10499801 100 ml NS, 2,5mm-Bohrung Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen 1 Stück
10175961 250 ml NS, 4,0 mm-Bohrung Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen 1 Stück
10748862 500 ml NS, 4,0 mm-Bohrung Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen -
10217201 1000 ml NS, 6,0mm-Bohrung Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen 1 Stück
10207011 500 ml NS, 2,5mm-Bohrung Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas 1 Stück
10043801 500 ml NS, 4,0 mm-Bohrung Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas 1 Stück
10013841 50 ml NS, 2,5mm-Bohrung Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10499801
Marke: Karl Hecht™ 42951030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der ™Karl Hecht Duran™ konische Scheidetrichter besteht aus Duran™ und Polyethylen hoher Dichte.
  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Duran Glas, Borosilikatglas
Skala Nein
Enthält Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Sperrhahn NS, 2,5mm-Bohrung
Stopfenmaterial Polyethylen hoher Dichte
Anzahl Stopfen 19
Produkttyp Trenntrichter