Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolben, Erlenmeyerform, Hals gerade für Metall-Kappen
Artikelnummer. 11881000 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11881000
Marke: DWK Life Sciences 217713603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturflaschen eignen sich zum Ansetzen von Kulturmedien.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen.
  • Aufgrund der konischen Geometrie eignen sich diese Kolben sehr gut für Schüttelversuche (z. B. Medienoptimierung)
  • Der gerade Hals erlaubt die Verwendung von Metall-Kappen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 85 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienvorbereitung und -kultivierung; Kulturvorbereitung; Flüssigkultur; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen
Anzahl pro Packung 10/Packung