Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist.
- Mit Bördelrand oder geradem Hals für Metall-Kappe erhältlich
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Beschreibung | Hals gerade für Metall-Kappen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 105 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |