Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Nährbodenflasche
Artikelnummer. 15251749 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15251749
Marke: DWK Life Sciences 214513907
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturflaschen eignen sich zum Ansetzen von Kulturmedien.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist.
  • Mit Bördelrand oder geradem Hals für Metall-Kappe erhältlich
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienvorbereitung und -kultivierung; Vorbereitung von Kulturen; Flüssigkultur
Enthält mit Bördelrand
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 70 mm