Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, und Schraubverschluss aus PBT
Artikelnummer. 11736818 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11736818 100 mm 12 mm 50 Stück
15232079 160 mm 16 mm 50 Stück
12635706 180 mm 18 mm 50 Stück
11600039 100 mm 13 mm 50 Stück
11620039 150 mm 16 mm 50 Stück
11660039 150 mm 20 mm 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 11736818
Marke: DWK Life Sciences 261351155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kulturröhrchen mit DIN-Gewinde und Schraubkappen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien sowie zur Lagerung unter sterilen Bedingungen.
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich)
  • Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
  • Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas (3,3), PBT, PTFE
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben
Enthält mit Schraubverschluss
Menge 50/Packung
Gewindegröße GL 14
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 12 mm