Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit geradem Rand, für Kapsenberg-Kappen
Artikelnummer. 15222079 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15222079 18 mm 100 Stück
11786638 16 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15222079 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 261322305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.77 €
    144.12 € / 100 Stück
    Sparen 91.65 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kulturröhrchen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien.
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Kulturröhrchen mit geradem Rand können mit Metallkappen oder Wattestopfen verschlossen werden, um so einen Luftaustausch zu erlauben
  • Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg- und Metall-Kappen
Spezifikation
Beschreibung 1,0 bis 1,2 mm Stärke
Kapazität (metrisch) 30 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Wachstum von Mikroorganismen; für mikrobiologische Arbeiten
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 18 mm