Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zylinder, mit Knopfdeckel, Rand poliert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
12.000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
6000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.
- Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Boro 3.3 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 10 St./Packung |