Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten nach Dafert-Muster mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13198009
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13198009 25 ml 2 Stück
13108019 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13198009 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3330170
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor.
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Drei-Wege-Absperrhahn aus Glas
  • Gerade Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Glas
Graduierungen 0,05 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,045 mL
Typ Dafert-Büretten