Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung
Artikelnummer. 10233361 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10233361 100 mL 1 Stück
10060131 500 mL 1 Stück
10408582 250 mL 1 Stück
10439922 50 mL -
10101551 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10233361 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241222409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.15 €
    127.28 € / 1 Stück
    Sparen 1.87 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen.
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters.
  • Mit NS-Hahn und Hahnsicherung
  • Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
  • Zylindrisch mit Teilung
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 9 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen
Graduierungen 2 mL
Menge Je 1