Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, Schliff und Druckausgleich
Artikelnummer. 10767481 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Konusgröße:
Kern NS 14/23
Kern NS 19/26
Kern NS 24/29
Kern NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Konusgröße unitSize
10767481 250 mL Kern NS 29/32 1 Stück
10181781 50 mL Kern NS 14/23 1 Stück
10203501 100 mL Kern NS 19/26 1 Stück
10283541 500 mL Kern NS 29/32 1 Stück
10355381 100 mL Kern NS 14/23 1 Stück
10449532 250 mL Kern NS 24/29 1 Stück
10273541 500 mL Kern NS 24/29 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10767481 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241253708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.28 €
    209.49 € / 1 Stück
    Sparen 19.79 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen. Aufgrund des Druckausgleichrohrs wird ein möglicher Unter- wie Überdruck verhindert.
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält neben dem Normschliff am unteren Ende ein Druckausgleichsrohr, das einen Unter- wie Überdruck im Verbund der Reaktionsgefäße vermeidet.
  • Mit Druckausgleichsrohr, NS-Kern, NS-Hahn und Hahnsicherung
  • Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
  • Zylindrisch mit Teilung
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Konusgröße Kern NS 29/32
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entspre
Graduierungen 5
Menge Je 1