Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trockenrohr, gebogen, mit NS-Kern
Artikelnummer. p-7189378 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
10614182 NS 14/23 1 Stück
10090001 NS 29/32 1 Stück
10400503 NS 24/29 1 Stück
10203221 NS 19/26 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10614182
Marke: DWK Life Sciences 242620609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Befüllt mit einem Trocknungsmittel schützt das Trockenrohr ein in einem Kolben befindliches Reaktionsgemisch vor Feuchtigkeit.
Das Trockenrohr ist meist ein gewinkeltes Glasrohr an dessen einem Ende sich ein Normschliff befindet. Das andere Ende ist offen. Zur Befüllung wird das Trockenrohr zunächst mit etwas Watte gestopft, dann wird das Trocknungsmittel eingefüllt und schließlich verhindert ein weiteres Stück Watte das Herausfallen des Trocknungsmittels.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Gebogen
  • Mit NS-Kern
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge Je 1
Artikelbeschreibung Schutz vor Feuchtigkeit
Verbindungsgröße NS 14/23