Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS
Artikelnummer. 15211899 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Gewindegröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15211899
Marke: DWK Life Sciences 241934706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 105 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Nicht-DIN/ISO-Größe
Gewindegröße NS 45/40