Beschreibung
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die konische Form erleichtert das Mischen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 51 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Gewindegröße | NS 14/23 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |