Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Artikelnummer. 10298070
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Standard-Konusverbindung:
NS19/26
NS29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10298070
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021937
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Enthält Mit Skala (ungefähres Volumen/ml), mit Beschriftungsetikett
Standard-Konusverbindung NS19/26
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm