Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsadapter, Buchse/Konus
Artikelnummer. 15834808 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35
Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26
Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32
Sockel NS 24/29, Konus NS 29/32
Sockel NS 24/29, Konus NS 45/40
Sockel NS 29/32, Konus NS 45/40
Sockel NS 29/32, Konus NS 50/42
Sockel NS 29/32, Konus NS 60/46
Sockel NS 29/32, Konus NS 71/51
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15834808 Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29 10 Stück
15931601 Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26 10 Stück
10142021 Sockel NS 24/29, Konus NS 45/40 1 Stück
15941601 Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32 10 Stück
15884808 Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 10 Stück
15894808 Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32 10 Stück
15931611 Sockel NS 29/32, Konus NS 45/40 10 Stück
15804828 Sockel NS 29/32, Konus NS 60/46 10 Stück
15814828 Sockel NS 29/32, Konus NS 71/51 10 Stück
10161781 Sockel NS 24/29, Konus NS 29/32 1 Stück
15921611 Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35 10 Stück
10707101 Hülse NS 29/32, Kern NS 34/35 1 Stück
15894818 Sockel NS 29/32, Konus NS 50/42 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15834808 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286524609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Expansion von Hülse zu Kern.
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.
  • Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Verbindungsgröße Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29