Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.
- Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe |
| Verbindungsgröße | Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26 |