Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flachbodenkolben mit konischer Schliffverbindung
Artikelnummer. 10470703
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10470703 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10470703 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03012449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.53 €
    239.41 € / 10 Stück
    Sparen 74.12 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme, zum Mischen und zum Messen von Flüssigkeiten sowie zur Kultur von Medien. Lenz Laborglasinstrumente™ Flachbodenkolben mit Kegelschliff sind aus langlebigem DURAN™ Glas gefertigt.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Geschliffene Verbindung bietet eine hohe konische Genauigkeit und ausgezeichnete Dichte
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 24/29 Buchsengröße
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm