Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) Basis | 223 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizen; Größen 20.000, 3.000 und 5.000 ml, Nicht-DIN-ISO-Größe |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produkttyp | Nicht nach DIN ISO. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |