Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand
Artikelnummer. 10603341 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
6000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10603341 10.000 mL 1 Stück
11758001 50 mL 10 Stück
11728021 100 mL 10 Stück
11750744 250 mL 10 Stück
11760744 500 mL -
11770744 1000 mL 10 Stück
11780744 2000 mL 10 Stück
10129920 3000 mL 1 Stück
10363791 4000 mL -
10139920 5000 mL 1 Stück
10373791 6000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10603341 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 217118604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 €
    252.54 € / 1 Stück
    Sparen 30.46 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Especificaciones
Durchmesser (metrisch) Basis 280 mm
Kapazität (metrisch) 10.000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Größen 20.000, 3.000 und 5.000 ml, Nicht-DIN-ISO-Größe
Anzahl pro Packung 1/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.