Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand
Artikelnummer. 11750744 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
6000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11750744 250 mL 10 Stück
11758001 50 mL 10 Stück
11728021 100 mL 10 Stück
11760744 500 mL -
11770744 1000 mL 10 Stück
11780744 2000 mL 10 Stück
10129920 3000 mL 1 Stück
10363791 4000 mL -
10139920 5000 mL 1 Stück
10373791 6000 mL 1 Stück
10603341 10.000 mL 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 11750744
Marke: DWK Life Sciences 217113606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 85 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Größen 20.000, 3.000 und 5.000 ml, Nicht-DIN-ISO-Größe
Anzahl pro Packung 10 St./Packung