Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Enghals, mit Bördelrand
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeskrivelse
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Tekniske data
Tekniske data
| Durchmesser (metrisch) Basis | 166 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizen; Größen 20.000, 3.000 und 5.000 ml, Nicht-DIN-ISO-Größe |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Nicht-DIN/ISO-Größe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?