Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flachbodenflasche mit Standardschliff
Artikelnummer. 15271879 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Packungsgröße
15271879 1000 mL NS 24/29 10 Stück
11726193 50 mL NS 29/32 10 Stück
11746193 250 mL NS 29/32 10 Stück
11756193 500 mL NS 29/32 10 Stück
11726203 1000 mL NS 29/32 10 Stück
11736203 2000 mL NS 29/32 -
11736193 100 mL NS 29/32 10 Stück
15251879 250 mL NS 24/29 10 Stück
15231879 100 mL NS 19/26 10 Stück
15241879 100 mL NS 24/29 10 Stück
15261879 500 mL NS 24/29 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15271879 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241715404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 €
    363.90 € / 10 Stück
    Sparen 120.10 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stehkolben eignen sich für drucklose Arbeiten. Aufgrund des Normschliffs können Stehkolben mit andere Schliffbauteile verbunden oder mit Schliffstopfen verschlossen werden.
Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 131 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdünnung von Lösungen; Heizen; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1.000 ml (NS 24/29) und 2.000 ml (NS 29/32), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Nicht nach DIN ISO.
Standard-Konusverbindung NS 24/29