Description
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.
- Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Max. Druck von 0,5 bar |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Witt-Filtervorrichtungen; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Nur Flachflansch-Bechergläser in Wasser- oder Ölbädern erhitzen. Bei der maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten. |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produkttyp | DN 150 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 250 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | Volumen (bis zum Rand) 3070 ml |