Beschreibung
DURAN™ Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
- Geschliffen
- Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 106 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß |
| Enthält | ohne Nut |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |