Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch, geschliffen
Artikelnummer. 15231639 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Basis:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Enthält:
mit Nut
ohne Nut
Packungsgröße:
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Basis Enthält unitSize
15231639 215 mm mit Nut 2 Stück
11712909 70 mm mit Nut -
11722909 130 mm mit Nut 2 Stück
11732909 130 mm ohne Nut 2 Stück
11860680 106 mm ohne Nut 2 Stück
15211639 106 mm mit Nut 2 Stück
15251639 155 mm ohne Nut 2 Stück
15261639 215 mm ohne Nut 2 Stück
15241639 70 mm ohne Nut 2 Stück
15221639 155 mm mit Nut 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15231639 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 210346102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
DURAN™ Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Geschliffen
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 215 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
Enthält mit Nut
Anzahl pro Packung 2/Packung