Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch, geschliffen
Artikelnummer. p-7189333 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Basis:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Enthält:
mit Nut
ohne Nut
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11712909
Marke: DWK Life Sciences 210343405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
DURAN™ Planflansche mit und ohne Nut eignen sich beispielsweise zur Weiterverarbeitung zu druckbeständigen Reaktionsgefäßen. Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Geschliffen
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 70 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
Enthält mit Nut
Anzahl pro Packung 2/Packung