Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Flachflanschdeckel
Artikelnummer. 11592334
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
95mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11592334 125mm 1 Stück
11572334 95mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11592334 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06100404
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaktionsgefäße
Höhe (metrisch) 125mm
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Flach-Flansch-Deckel
Verschlusstyp Flanschdeckel