Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Flachflanschdeckel mit drei schrägen Seitenhälsen und einem geraden Seitenhals
Artikelnummer. 10626433
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
95mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10626433 95mm 1 Stück
10403455 125mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626433 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06105244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.35 €
    255.50 € / 1 Stück
    Sparen 99.85 €
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-09-2026
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaktionsgefäße
Höhe (metrisch) 95mm
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Flach-Flansch-Deckel
Verschlusstyp Flanschdeckel