Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Vierhals-Rundkolben
Artikelnummer. 10728461
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10728461
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344458
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für Reaktionen konzipiert und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien geeignet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhalskolben mit rundem Boden werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Gemäß DIN 12392
  • Mit konischen Seitenverbindungen
  • 3 parallele Seitenhälsen mit einem 90°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12392
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Flaschenhalstyp Vierhals
Anzahl pro Karton 1 Stück
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm