Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben mit rundem Boden und vier Hälsen (parallele Seitenhälse)
Artikelnummer. 11983401
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11983401
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03348458
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für Reaktionen mit mehreren Hälsen zum einfachen Hinzufügen von Messwerkzeugen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit vier parallelen Seitenhälsen bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
  • Gemäß DIN 12392
  • Konische Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Hälse im Winkel von 90 °
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
Bodenform Rund