Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtriervorstoß
Artikelnummer. 11870700 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
27 mm
34 mm
41 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11870700
Marke: DWK Life Sciences 243162206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Filtriervorstoß mit integriertem Stiel dient zur Aufnahme des Filtertrichters.
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Um Filtertrichter ohne Stiel können mit dem Filtriervorstoss verlängert werden. Der so integrierte Auslaufstiel ermöglich ein sauberes Einfüllen des Filtrats in die Saugflasche.
  • Verlängerung mit integriertem Stiel zur Aufnahme des Filtertrichters
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 34 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; passende Gummiadapter erhältlich
Menge 10 St./Packung