Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filtriervorstoß
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Oberer Durchmesser (metrisch):
27 mm
34 mm
41 mm
50 mm
Förpackningsstorlek
10 Stück
Beskrivning
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Um Filtertrichter ohne Stiel können mit dem Filtriervorstoss verlängert werden. Der so integrierte Auslaufstiel ermöglich ein sauberes Einfüllen des Filtrats in die Saugflasche.
- Verlängerung mit integriertem Stiel zur Aufnahme des Filtertrichters
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifikationer
Specifikationer
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung des Filtrats für seine weitere Verarbeitung; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; passende Gummiadapter erhältlich |
| Menge | 10 St./Packung |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering