Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit langem Stiel, Bunsentrichter
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
- Mit langem Stiel
- Bunsentrichter
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern |
| Menge | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Nicht nach DIN ISO. |