Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit langem Stiel, Bunsentrichter
Artikelnummer. 11776173 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11776173
Marke: DWK Life Sciences 213534105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten. Zusätzlich dazu besitzt der Bunsentrichter einen langen Stiel.
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit langem Stiel
  • Bunsentrichter
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern
Menge 10 St./Packung
Produkttyp Nicht nach DIN ISO.