Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprobenröhrchen
Artikelnummer. 10796981
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 mL
350 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10796981 350 mL 1 Stück
10737181 1000 mL 1 Stück
10221851 150 mL 1 Stück
10057970 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10796981 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05680152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.18 €
    87.86 € / 1 Stück
    Sparen 47.32 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 350 mL
Material Duran Glas
Typ Gasprobenröhrchen
Enthält Düse mit Gewinde GL14 und Septen
Zertifizierung/Konformität DIN 12473-1
Menge 1/Packung