Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflasche, Aufsatz mit Filterplatte, mit NS
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.
- Aufsatz mit Filterplatte
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Einzelteile |
| Porosität | 1 |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung (Waschen) von Gasen mit Lösungsmitteln; Aufreinigung von Gasgemischen; Die Standardschliffmanschette verhindert, dass das Gas an der Verbindungsstelle entweicht; Filterung |
| Menge | Je 1 |