Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anschluss-System Weithals, Schraubverschluss GLS 80™, 4-Ports, GL 18 Gewinde
Artikelnummer. 11850580 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
11850580 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11850580 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 1160167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80 €
    30.69 € / 1 Stück
    Sparen 7.11 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das DURAN™ GL 18 Pressure Equalization Set ist ein Zubehör für das GLS 80-Vier-Port-Schraubkappen-Verbindungssystem und ermöglicht eine sterile Druckausgleichung mittels Membranfilter sowie einen sicheren Transfer von geschlossenen Flüssigkeitsmedien.
  • Druckausgleichs-Kit für das GLS 80-Vier-Port-(GL 18-Gewinde) Schraubkappen-Verbindungssystem
  • Ermöglicht eine sterile Druckausgleichung durch einen Membranfilter
  • Unterstützt den sicheren Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems und reduziert die Verdunstung
  • Kompatibel mit fünf Rohrdurchmessern: 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,0 mm
  • Ungenutzte Anschlüsse können mit einer GL 18 Blindkappe ausgestattet werden
  • Zentrale NS 29/32 Masseverbindung für einen dichten Verschluss
  • Flexibles modulares System aus PP und PTFE
  • Kompatibel mit allen GLS 80 Gewinden für vielseitige Nutzung mit DURAN Labor- und Medienflaschen
Spezifikation
Farbe Rot
Beschreibung Druckausgleichset für 4-Port, GL 18
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitstransfer, Flüssigkeitszufuhr in Bioreaktoren, Lieferung von Reagenzien an Instrumente, Photo-Bioreaktor
Material Polypropylen, PTFE
Menge Je 1
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) 16 mm
Halsausführung 16 mm
Durchmesser (metrisch) 87 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Verschlusskappe